Learn More
Texwipe™ Textra™ und TexTra™ 10 Sterile Reinraum-Wischtücher
Für Reinräume der ISO-Klasse 3 bis 5
Marke:  Texwipe™ TX3220
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11525335
  • 173.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Dicke einlagige Wischtücher bieten die Saugfähigkeit von zweilagigen Wischtüchern
  • Die eng gestrickte Konstruktion bietet gute Abriebfestigkeit für anspruchsvolle Wischanwendungen
  • Geringe Mengen lösbarer Partikel, Ionen und nichtflüchtiger Rückstände
  • Die TexTra10 Wischtücher verfügen über einen thermisch abgedichteten Rand, um Partikel- und Faserfreisetzungen zu verhindern
  • Sterile Wischtücher, gammabestrahlt bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 und doppelt in lösungsmittelsicheren Beuteln verpackt
Bestellinformation
Gestapelt verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
TexTra™ Wischtücher
30,5 cm
30,5 cm
Autoklavierbar
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
1-lagig
12 in.
12 in.
Polyester
233
Versiegelt
Reinraum
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Textra™ und TexTra™ 10 Sterile Reinraum-Wischtücher > Steril; Gestapelt; Standardkante; Größe: 12 x 12 Zoll