Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Wischtücher, getränkt
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke: Texwipe™ TX1045
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgesättigt
- Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern
- Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
- Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
- Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
- Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
TechniSat™ vorbefeuchtete Wischtücher | |
20,32 cm | |
15,24 cm | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Entwickelt für die Außenreinigung von Produktions- und Laborgeräten, ideal für die Reinigung von Oberflächen in Reinräumen während und im Anschluss an den Produktionsfluss | |
70 % Isopropylalkohol |
8 in. | |
8 in. | |
Polyester-Zellulose | |
69 | |
8 x 6 in. (20,32 x 15,24 cm) | |
100/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Wischtücher, getränkt > 6 x 8 Zoll; Wanne mit Klappdeckel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur