Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ II Wischtücher, Mischmaterial
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke: Texwipe™ TX1112
Beschreibung
- Hergestellt aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester und mit firmeneigener ITW Texwipe Oberflächengbeschichtung für ultrageringe Partikelbildung (ULP) behandelt
- Reduziert die Partikelbildung erheblich
- ULP-Beschichtung, die beständig gegen Extraktion in häufig verwendeten Lösungsmitteln ist
Bestellinformation
Basisgewicht: 68 g/m2.
Spezifikation
TechniCloth™ II Trockenwischtücher | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
67 | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Zellulose | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen eine geringe Partikelbildung und eine hohe Saugfähigkeit im Vordergrund stehen, hervorragend geeignet für den Einsatz in Anlagen zur Herstellung von integrierten Schaltkreisen, Leiterplatten und elektronischen Komponenten |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ TechniCloth™ II Wischtücher, Mischmaterial > 12 x 12 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur