Learn More
Texwipe™ Polysat™ Vorgetränkte Wischtücher aus Polypropylen
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 bis 7
Marke: Texwipe™ TX3213
Beschreibung
- Hergestellt aus einem weichen, 100 % heißluftgezogenem Polypropylensubstrat
- Mit 70 % Isopropylalkohol/30 % deionisierter Wasserlösung getränkt
- Geringe Partikelbildung und geringe Mengen an extrahierbaren Lösungsmitteln
Bestellinformation
Erhältlich in einer praktischen Verpackung in einem wiederverschließbaren FlexPack™ oder als Großpackung in einem einfach zu transportierenden, wiederverschließbaren Beutel.
Spezifikation
PolySat™ vorbefeuchtete Wischtücher | |
27,9 cm | |
22,8 cm | |
35 | |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | |
1000/Karton | |
Steril |
9 in. | |
11 in. | |
Polypropylen | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Entwickelt für die Reinigung von Geräten und anderen Oberflächen während und nach dem Produktionsablauf, geeignet für das Abwischen der Außenseite von Produktionsgeräten in kontrollierten Umgebungen | |
70 % Isopropylalkohol, 30 % deionisiertes Wasser |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol