Learn More
Texwipe™ MiracleWipe™ Wischtücher aus Nylon
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
229.00 CHF - 301.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Vectra™ QuanSat™ Wischtücher
Material Nylon
Flächengewicht 170
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Bauweise Doppelt gestrickt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15782406
Unterlagen ansehen
Texwipe™
TX4004
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
301.00 CHF
600 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15792406
Unterlagen ansehen
Texwipe™
TX4009
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
229.00 CHF
150 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Doppelstrick-Nylonkonstruktion erzeugt eine große Oberfläche, die die Kontamination aufnimmt und hält und so deren Übertragung verhindert
  • Das stark saugfähige Wischtuch zur Ultrareinigung ist gegen statische Entladung und gegen Laufmaschen geschützt und abriebfest
  • Fusselfrei – weist einen extrem niedrigen Partikelgehalt auf
  • Reinigung und Verarbeitung in einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 3 gemäß Fed. Spec. 209E
Bestellinformation
Basisgewicht: 170 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
Vectra™ QuanSat™ Wischtücher
170
Doppelt gestrickt
Nylon
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Ideal für die Reinigung empfindlicher optischer Oberflächen und Fotomasken
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ MiracleWipe™ Wischtücher aus Nylon