Learn More
Texwipe™ Mikrodenier-Tupfer
Hergestellt aus Mikrodeniermaterial mit vollständiger thermischer Klebekonstruktion, die eine Kontamination durch Klebstoff verhindert
48.85 CHF - 565.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen |
---|---|
Grifffarbe | Hellgrün |
Produkttyp | Tupfer |
Autoklavierbar | Ja |
Spitzenmaterial | Microdenier-Polyester |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Spitze | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Spitze | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15545350
|
Texwipe™
TX714MD |
12.7 cm | 10.1 cm | 2.57 cm | Flach |
61.95 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15325546
|
Texwipe™
TX758MD |
7 cm | 6 cm | 1.1 cm | Flexibel |
565.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15395536
|
Texwipe™
TX761MD |
16.2 cm | 14.6 cm | 1.68 cm | Flexibel |
48.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Hergestellt aus Mikrodenier-Material mit vollständig thermischer verklebter Konstruktion, die eine Kontamination durch Klebstoff verhindert
Der nylonfreie Tupfer ist mit QAC-Reinigungs- und Desinfektionsmitteln (quaternäres Ammoniumchlorid) kompatibel
Material: 100 % Polyestergewebe
Verbesserte Saugfähigkeit und schneller Kapillareffekt
Ermöglicht verbessertes Anheben und Erfassen von kleinen Partikeln wie Mikroben
Chemikalienbeständig und streifenfreie Reinigung
Gewaschen für Reinräume, mit extrem niedrigen Konzentrationen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen und Ionen
Griff: 100 % reines Polypropylen
Für die Verwendung in sterilen Umgebungen und Prozessen autoklavierbar
Verpackt in einem wiederverschließbaren, silikonfreien Beutel
Anwendungen:
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung
Schrubben von vertieften Bereichen
Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern
Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen
Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
Aufnehmen von feinen Pulvern
Spezifikation
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen | |
Tupfer | |
Microdenier-Polyester |
Hellgrün | |
Ja |