Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht
Direkt auf den Boden auftragen
Marke:  Texwipe™ AMA254581G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15762386
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Direkt auf den Boden auftragen
Wählen Sie 30- oder 60-lagige Matten.
  • Die gleichmäßige Klebstoffbeschichtung auf jeder Schicht erfasst Partikel aus dem Laufverkehr und von den Rädern der Ausrüstung
  • Antimikrobielles Mittel in der Beschichtung reduziert das Potenzial zur Übertragung von Keimen und Bakterien in kontrollierte Bereiche
Spezifikation
Spezifikation
25 x 45 Zoll
30 Blatt/Matte
Grau
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht > Durchsichtige Folie mit grauem Boden; 30 Schichten; 25 x 45 Zoll