Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht
Direkt auf den Boden auftragen
Marke: Texwipe™ AMA364681W
453.15 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Direkt auf den Boden auftragen
- Die gleichmäßige Klebstoffbeschichtung auf jeder Schicht erfasst Partikel aus dem Laufverkehr und von den Rädern der Ausrüstung
- Antimikrobielles Mittel in der Beschichtung reduziert das Potenzial zur Übertragung von Keimen und Bakterien in kontrollierte Bereiche
Spezifikation
46 x 36 in. | |
30 Blatt/Matte | |
Weiß |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ IdealMat™ Matten zur Kontaminationskontrolle – 30 Schicht > Durchsichtige Folie mit weißem Boden; 30 Schicht; 36 x 46 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur