Learn More
Texwipe™ Reinraum-Etiketten für Thermodirektdruck
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen direkter Thermodruck verwendet wird
Marke:  Texwipe™ TX515D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15591245
  • 675.00 CHF / 4 Rollen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Polypropylen mit geringer Ausgasung, hergestellt mit ultraniedrigen herauslösbaren Bestandteilen und geringem Partikelgehalt
  • Quick-Ship druckempfindlich
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Klebstoffstufen für dauerhafte Haftung ohne Rückstände
  • Auf Oberflächenpartikel getestet, gereinigt und doppelt verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Polypropylen
1000/Packung
3.8 x 3.8 cm
-29 bis 60 °C
Etikett
Entwickelt für kritische Umgebungen, in denen direkter Thermodruck verwendet wird
1,5 x 1,5 in.
-20 bis 140 °F
3.3 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Reinraum-Etiketten für Thermodirektdruck > 1.5 x 1.5 Zoll