Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Transplex™/ESD Serie
ESD-Kontrolle ohne Kontamination von Kohlenstoff oder Metall
Marke:  Texwipe™ TX758E
104.50 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15613357
  • 110.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gut geeignet für Anwendungen mit ESD-empfindlichen Geräten, die eine Reinigung mit geringer Kontamination erfordern, wie z. B. magnetresistive Festplatten-Baugruppen, Fertigung von elektronischen Medizingeräten sowie Reinigung und Reparatur von Platinen.
  • Bei Verwendung mit Lösungsmittel wie IPA können elektrische Ladungen in weniger als zwei Sekunden sicher abgeleitet werden
  • Der Griff besteht aus einer revolutionären Kunststofflegierung, die elektrische Ladungen ohne kontaminierende Zusätze sicher ableitet
  • Verlassen Sie sich nicht auf die Luftfeuchtigkeit
  • Enthalten keine Silikone, Kohlenstoffe, Metalle oder chemische oder ausblühende ionische Antistatika
  • Die Auswahl an Kopfsubstraten umfasst rückstandsarmes CleanFoam™ oder gewaschenes Alpha™ Polyester
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Spitze, kompakter Griff
3.56 Zoll
Durchscheinend
3 mm
3.169 Zoll
3 mm
10 mm
0,14 in.
0.157 Zoll
Kunststofflegierung
0.118 Zoll
Gut geeignet für Anwendungen mit ESD-empfindlichen Geräten, die eine Reinigung mit geringer Kontamination erfordern, wie z. B. magnetresistive Festplatten-Baugruppen, Fertigung von elektronischen Medizingeräten sowie Reinigung und Reparatur von Platinen
Tupfer
90.5 mm
80.5 mm
0.394 Zoll
25 cm
4 mm
Thermisch
100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Transplex™/ESD Serie > Gewirktes Micro Alpha-Polyester, dünner, biegsamer Stab