Learn More
Texwipe™ Cleanroom Polypropylene Buckets
89.55 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 22 L |
---|---|
Material | Polypropylene |
Abmessungen | 18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flat Mops |
Höhe (angloamerikanisch) | 9.5 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17995231
|
Texwipe™
TX7061 |
Blue |
89.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17905241
|
Texwipe™
TX7062 |
Green |
89.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
22 L | |
18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm) | |
9.5 in. | |
18 in. | |
9.5 in. |
Polypropylene | |
Flat Mops | |
24 cm | |
45 cm | |
24 cm |