Learn More
Texwipe™ Cleanroom Polypropylene Buckets
Marke:  Texwipe™ TX7062
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17905241
  • 89.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
22 L
Green
Flat Mops
24 cm
45 cm
24 cm
Polypropylene
18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm)
9.5 in.
18 in.
9.5 in.