Learn More
Texwipe™ BetaWipe™ Wischtücher aus Mischgewebe mit Baumwolle und Schaumstoff
Für Anwendungen der ISO-Klasse 7 (Klasse 10,000)
Marke:  Texwipe™ TX2009
Artikelnummer. 13173733
  • 662.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus thermisch gebundenem Polypropylen/Zellulose für hohe Absorption und starke Säurebeständigkeit
  • Sehr weiche Textur
  • Ideal zum Polieren und Reinigen empfindlicher Instrumente, insbesondere kratzempfindlicher Oberflächen.
  • Hervorragend geeignet zum Entfernen von Säuren, Ätzstoffen und verschütteten Chemikalien
Bestellinformation
Basisgewicht: 112 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
BetaWipe™ Wischtücher
22,9 cm
22,9 cm
112
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
9 in.
9 in.
Zellulose, Polypropylen
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Entwickelt für die Entfernung von Säuren, Ätzmitteln und verschütteten Chemikalien
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ BetaWipe™ Wischtücher aus Mischgewebe mit Baumwolle und Schaumstoff > 9 x 9 in.