Learn More
Molecular Probes™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers
Texas Red™ Sulfonylchlorid, Mischisomere
Marke:  Molecular Probes™ T353
566.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11580776
  • 728.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem aminreaktiven Texas Red™ Sulfonylchlorid können leuchtend rote fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima von ∼595/615 nm erzeugt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Texas Red™
Texas Red™
595
Sulfonylchlorid
Amin
Sulfonylchlorid
Klassische Farbstoffe
615
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3050002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog NumberT353
Chargennummer3012684 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2024 Catalog NumberT353
Chargennummer2706258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/05/2023 Catalog NumberT353
Chargennummer2616037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog NumberT353
Chargennummer2342884 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/10/2021 Catalog NumberT353
Name des Produkts
Molecular Probes™ Texas Red™ Sulfonyl Chloride, mixed isomers > 10 mg