Learn More
Tetronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438016
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438016
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11438016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14079.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetronsäure wird als Vorläufer einer Vielzahl von substituierten und ringfusionierten Furanen und Butenoliden verwendet. Dies ist ein säurehaltiger Baustein für heterocyclische Verbindungen in medizinischen Anwendungen. Wird für selektive O-Alkyaltionsreaktionen mit Caesiumfluorid verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von 3H-furo[3,4-b]Chinolin-1-one durch Reaktion mit 2-Aminobenzaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, Acetonitril und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Alkali (Basen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 541-57-1
Summenformel C4H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 100.07
MDL-Nummer MFCD00052187
InChI-Schlüssel JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetronic acid
Schmelzpunkt ∼140 °C (Zersetzung)
Prozentgehaltsbereich 96%
Beilstein 108442
Synonym 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide,acetonitrile and alcohol.
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2 H-Furan-5 -ein
PubChem CID 54683813
Formelmasse 100.07
Reinheit (%) 96%
Menge 25 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10183530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14079.14,A14079.06
Chargennummer10214786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14079.14,A14079.06
Chargennummer10177667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14079.14,A14079.06
Chargennummer10229354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14079.14,A14079.06
Chargennummer10183531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14079.14,A14079.06
Name des Produkts
Tetronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >