Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium-Violett, 98+ % Artikelnummer.: 11478616
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium-Violett, 98+ %
Artikelnummer. 11478616
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11478616
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16008.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1719-71-7
Summenformel C23H17ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 384.867
MDL-Nummer MFCD00011875
InChI-Schlüssel RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrazolium violet, violet tetrazolium, tetrazolium purple, tv, 2,5-diphenyl-3 1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-1-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2,5-diphenyl-3-alpha-naphthyl-2h-tetrazolium chloride, 2-naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium chloride, 2h-tetrazolium, 3-1-naphthyl-2,5-diphenyl-, chloride, tetrazolium violet atMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74395
ChEBI CHEBI:75193
IUPAC-Name 2-Naphthalen-1-yl-3,5-diphenyltetrazol-2-ium;chlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN([N+](=N2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43)C5=CC=CC=C5.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrazolium Violet
Schmelzpunkt 247°C to 249°C
Menge 1 g
Formelmasse 384.87
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG07Q02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Chargennummer10111995 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
ChargennummerW12F014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
ChargennummerC3564B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Chargennummer10187551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16008.06,A16008.03,A16008.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tetrazolium-Violett, 98+ % >