Learn More
Tetrazol, 3 bis 4 Gew.% Lösung in Acetonitril, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
142.71 CHF - 877.37 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrazole |
---|---|
CAS | 288-94-8, 75-05-8 |
Farbe | Cremefarben bis Orange |
Dichte | 0.8000g/mL |
Siedepunkt | 77°C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11309601
|
Thermo Scientific Acros
432991000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
142.71 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11906651
|
Thermo Scientific Acros
432990010 |
1 L | AcroSeal™ Glasflasche |
877.37 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Tetrazole | |
Cremefarben bis Orange | |
77°C | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
0.8 | |
C1=NNN=N1 | |
70.05 | |
CHEBI:33193 | |
Kristallpulver |
288-94-8, 75-05-8 | |
0.8000g/mL | |
5°C | |
CH2N4 | |
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N | |
2H-Tetrazol | |
67519 | |
70.05 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Tragen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 206-023-4
- Tetrazole, 3 to 4 wt% solution in acetonitrile
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.