Learn More
Tetrazol, 3 bis 4 Gew.% Lösung in Acetonitril, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Acros 432991000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11309601
  • 142.71 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tetrazole
Cremefarben bis Orange
77°C
AcroSeal™ Glasflasche
100 mL
1h-tetrazole, tetrazole, tetraazacyclopentadiene, 1-h-tetrazole, 1h-1,2,3,4-tetrazole, 1 h-tetrazole, 1h-tetrazole solution, 2h-1,2,3,4-tetrazole, racemic tetrazole, 1h-tetraazole
C1=NNN=N1
70.05
CHEBI:33193
Kristallpulver
288-94-8, 75-05-8
0.8000g/mL
5°C
CH2N4
0.8
KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
2H-Tetrazol
67519
70.05
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Tetrazole, 3 to 4 wt% solution in acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.