Learn More
Tetravinylzinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1112-56-7 | C8H12Sn | 226.88 g/mol
115.58 CHF - 456.27 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-56-7
Summenformel C8H12Sn
Molekulargewicht (g/mol) 226.88
MDL-Nummer MFCD00008608
InChI-Schlüssel MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66189
IUPAC-Name Tetrakis(ethenyl)stannan
SMILES C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10771161
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
321080050
5 mL Glasflasche
115.58 CHF
5 Milliliter
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10066013
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
321080250
25 mL Glasflasche
456.27 CHF
25 Milliliter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Einatmen.
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 214-193-6
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tetravinylzinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals