Learn More
Tetraphenylphosphoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413234
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetraphenylphosphoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413234
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11413234
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10575.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2001-45-8 | C24H20ClP | 374.85 g/mol
Tetraphenylphosphonium chloride is used to generate lipophilic salts from inorganic and organometallic anions. Thus, Ph4P+ is useful as a phase-transfer catalyst, again because it allows inorganic anions to dissolve in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetraphenylphosphoniumchlorid wird zur Erzeugung lipophiler Salze aus anorganischen und organometallischen Anionen verwendet. Daher ist Ph4P+ auch als Phasentransferkatalysator nützlich, da sich anorganische Anionen in organischen Lösungsmitteln auflösen können.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2001-45-8
Summenformel C24H20ClP
Molekulargewicht (g/mol) 374.85
MDL-Nummer MFCD00011916
InChI-Schlüssel WAGFXJQAIZNSEQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraphenylphosphonium chloride, phosphonium, tetraphenyl-, chloride, tetraphenylphosphoniumchloride, tetraphenylchlorophosphine, tetraphenylphosphanium chloride, tetraphenyl phosphonium chloride, ph4pcl, tetraphenylphophonium chloride, tetraphenylphosphonium chloride, for the spectrophotometric det. of bi, coMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 164911
IUPAC-Name tetraphenylphosphanium;chlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt 272°C to 278°C
Menge 50 g
Beilstein 3922393
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 374.86
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA10575.09,A10575.18,A10575.04
Chargennummer10191661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10575.09,A10575.18,A10575.04
Chargennummer10231586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10575.09,A10575.18,A10575.04
Chargennummer10191261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10575.09,A10575.18,A10575.04
Chargennummer81401418 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10575.09,A10575.18,A10575.04
Name des Produkts
Tetraphenylphosphoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >