Learn More
Tetramethylharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11427757
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetramethylharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427757
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11427757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16295.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 632-22-4 | C5H12N2O | 116.164 g/mol
Tetramethylurea is used as a solvent in dyestuff industries, in condensation reaction and intermediates in surfactant. It is utilized for base catalyzed isomerization and alkylation hydrocyanation due to its low permittivity. It reacts with oxalyl chloride to prepare tetramethyl chloroformamidinium chloride, which is used for the conversion of carboxylic acids and dialkyl phosphates to anhydrides and pyrophosphates respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethylharnstoff wird als Lösungsmittel in der Färbemittelindustrie, in der Kondensationsreaktion und in Zwischenprodukten in Tensiden verwendet. Es wird aufgrund seiner geringen Permittivität zur basiskatalysierten Isomerisierung und Alkylierungshydrocyanierung verwendet. Es reagiert mit Oxalsäurechlorid zur Herstellung von Tetramethylformamidiniumchlorid, das zur Umwandlung von Carbonsäuren und Dialkylphosphaten in Anhydride bzw. Pyrophosphate verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser. Mischbar mit Wasser, Petrolether und gängigen Lösungsmitteln.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 632-22-4
Summenformel C5H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 116.164
MDL-Nummer MFCD00008319
InChI-Schlüssel AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylurea, temur, urea, tetramethyl, n,n,n',n'-tetramethylurea, tetramethyluree, tmu, urea, 1,1,3,3-tetramethyl, urea, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethyluree french, tetramethyl-urea
PubChem CID 12437
ChEBI CHEBI:84278
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethylharnstoff
SMILES CN(C)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylurea
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 0.969
Siedepunkt 176°C to 178°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Geruch mild
Strukturformel (CH3)2NCON(CH3)2
Brechungsindex 1.4506
Menge 50 g
Beilstein 773898
Merck Index 14,9230
Löslichkeitsinformationen Miscible with water;Miscible with water,petroleum ether and common solvents.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10242973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2022 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
Chargennummer10152115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
ChargennummerH31Y071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
Chargennummer10222154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
ChargennummerF05Z027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA16295.18,A16295.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylurea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylurea
Name des Produkts
Tetramethylharnstoff, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >