Learn More
Invitrogen™ Tetramethylrhodamine Cadaverine, 5-(and-6)-((N-(5-Aminopentyl) Amino) Carbonyl) Tetramethylrhodamine, mixed isomers
Tetramethylrhodamin-Cadaverin, 5-(und-6)-(N-(5-Aminopentyl) amino)carbonyl)tetramethylrhodamin, gemischte Isomere
Marke:  Invitrogen™ A1318
Artikelnummer. 11573987
  • 688.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das primäre aliphatische Amin von Tetramethylrhodamin-Cadaverin lässt sich reversibel mit Aldehyden und Ketonen zu einer Schiff-Base koppeln, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanoborhydride (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden. Dieses Material besteht aus dem 5- und 6-Isomer. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Struktur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 mg
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
TMR (Tetramethylrhodamin)
Tetramethylrhodamin-Cadaverin
Carbonsäure, Keton, Aldehyd
Amin, Cadaverin
Klassische Farbstoffe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2984218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2024 Catalog NumberA1318
Chargennummer2841611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberA1318
Chargennummer2761144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2023 Catalog NumberA1318
Chargennummer2527969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2022 Catalog NumberA1318
Chargennummer2415860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog NumberA1318
Name des Produkts
Invitrogen™ Tetramethylrhodamine Cadaverine, 5-(and-6)-((N-(5-Aminopentyl) Amino) Carbonyl) Tetramethylrhodamine, mixed isomers > 10mg