Learn More
Tetramethylenglutarimid, 99 %, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethylene glutarimide |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 1075-89-4 |
Schmelzpunkt | 153.0°C to 155.0°C |
Farbe | Weiß |
Glührückstand | 0.1% max. |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C9H13NO2 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetramethylene glutarimide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Tetramethylenglutarimid, 99 %, ACROS Organics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur