Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448568 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 kg, Kunststoffflasche, 5 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydroxide
Namenshinweis 25% in Water
CAS 75-59-2, 7732-18-5
Schmelzpunkt -25.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0140g/mL
Siedepunkt 102.0°C
Flammpunkt >95°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C4H13NO
Strukturformel (CH3)4NOH
Brechungsindex 1.3780 to 1.3840 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00008280
Menge 5 kg
Beilstein 04,5
Fieser 11,514
Merck Index 15,9371
Relative Dichte 1.014
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 91.15
PubChem CID 60966
Viskosität 3.13 mPa.s (19°C)
Formelmasse 91.15
Reinheit (%) 23 to 27%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetramethylammoniumhydroxide
Name des Produkts
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >