Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % w/w wässrige Lösung, elektronische Qualität, 99.9999 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357987
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % w/w wässrige Lösung, elektronische Qualität, 99.9999 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357987
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Artikelnummer. 11357987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 020932.K2
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brightener and cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-59-2
Summenformel C4H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 91.154
MDL-Nummer MFCD00008280
InChI-Schlüssel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 60966
IUPAC-Name Tetramethylazanium;Hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)C.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium Hydroxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.016 g/mL
Siedepunkt ∼102°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel (CH3)4NOH
Brechungsindex 1.384
Menge 1 L
UN-Nummer 1835
Beilstein 3558708
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,9224
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 91.15
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Elektronisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP28L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number020932.LU,020932.LV,020932.AK,020932.K2
ChargennummerM30L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
ChargennummerX15K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
ChargennummerR03K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
ChargennummerN01K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H300 + H310-Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % w/w wässrige Lösung, elektronische Qualität, 99.9999 %, Thermo Scientific Chemicals >