Learn More
Tetramethylammoniumhydroxid, 25 % w/w wässrige Lösung, elektronische Qualität, 99.9999 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tetramethylammonium hydroxide is used to produce tetramethyl-ammonium azide. It is used as an anisotropic etchant of silicon, basic solvent in the development of acidic photoresist in photolithography process, as surfactant in the synthesis of ferrofluid and as a polarographic reagent. It finds application in the production of organic silicon, where it is used for computer silicon wafer surface brightener and cleaning agent. It is also involved in the purification of some metallic elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetramethylammonium hydroxide |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.016 g/mL |
Siedepunkt | ∼102°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | (CH3)4NOH |
Brechungsindex | 1.384 |
Menge | 250 mL |
UN-Nummer | UN1835 |
Beilstein | 3558708 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
P28L027 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 020932.LU,020932.LV,020932.AK,020932.K2 |
M30L011 | Analysenzertifikat | 03/02/2025 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
X15K003 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
R03K034 | Analysenzertifikat | 08/05/2024 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
N01K017 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | 020932.LU,020932.AK,020932.LV,020932.K2 |
Sicherheit und Handhabung
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% w/w aqueous soluion, Electronic Grade
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H300 + H310-Lebensgefahr bei Verschlucken oder Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H370-Schädigt die Organe.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.