Learn More
Tetramethylammoniumhydrogensulfat, 99 %, geeignet für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10415125
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Ionenpaar-Chromatographie, Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80526-82-5
Summenformel C4H13NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 171.21
MDL-Nummer MFCD00036149
InChI-Schlüssel DWTYPCUOWWOADE-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydrogen sulfate, tetramethylammonium bisulfate, tetramethylammonium hydrogen sulphate, tetramethylammonium hydrogensulfate, hydrogen sulfate; tetramethylazanium, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, sulfate 1:1, hydrogen sulfate; tetramethylammonium, acmc-209pjn, ch3 4n hso4 .h2o, tetramethylammonium bisulfate solution
PubChem CID 157340
IUPAC-Name Hydrogensulfat;tetramethylazanium
SMILES C[N+](C)(C)C.OS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetramethylammonium hydrogensulfate
Extinktion (0.005M in water), (0.005 M in water) at 0nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm
Schmelzpunkt 295.0°C to 297.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Formelmasse 171.21
Reinheit (%) 99+%
Güte HPLC
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetramethylammonium hydrogensulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetramethylammoniumhydrogensulfat, 99 %, geeignet für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals >