Learn More
Tetramethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11456760
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetramethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456760
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11456760
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09716.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 681-84-5 | C4H12O4Si | 152.22 g/mol
Tetramethoxysilane is used in corrosion resistant coatings and in catalysts. It is also used in the production of silicone. Further, it is employed in the sol-gel synthesis of chromium-doped silicates and in the formation of hexagonal mesoporous silica layers. In addition, it is used in synthetic chemistry to prepare ketals and acetals from ketones and aldehydes respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethoxysilan wird in korrosionsbeständigen Beschichtungen und in Katalysatoren verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Silikon verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Sol-Gel-Synthese von chromdotierten Silikaten und bei der Bildung von hexagonalen mesoporösen Kieselgelschichten eingesetzt. Desweiteren wird es in der synthetischen Chemie zur Herstellung von Ketalen und Acetalen aus Ketonen bzw. Aldehyden verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 681-84-5
Summenformel C4H12O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 152.22
MDL-Nummer MFCD00008341
InChI-Schlüssel LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate
PubChem CID 12682
IUPAC-Name Tetramethylsilikat
SMILES CO[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 121°C to 122°C
Chemischer Name oder Material Tetramethoxysilane
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2606
Beilstein 1699658
Flammpunkt 26°C (78°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 152.22
Reinheit (%) 98%
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.368
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.032
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberL09716.22,L09716.14,L09716.36
ChargennummerW26K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog NumberL09716.22,L09716.14,L09716.36
Chargennummer10239423 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL09716.22,L09716.14,L09716.36
ChargennummerD20X006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09716.22,L09716.14,L09716.36
Chargennummer61001121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09716.22,L09716.14,L09716.36
Name des Produkts
Tetramethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >