Learn More
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10012950
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012950 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10012950
Marke: Thermo Scientific Acros 223980010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15133-82-1 | C72H60NiP4 | 1107.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15133-82-1
Summenformel C72H60NiP4
Molekulargewicht (g/mol) 1107.86
MDL-Nummer MFCD00010011
InChI-Schlüssel KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
PubChem CID 11979963
IUPAC-Name Nickel;triphenylphosphan
SMILES [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 122.0°C to 124.0°C
Farbe Braun bis Rostbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C6H5)3P]4Ni
Menge 1 g
Fieser 06,570; 07,357; 09,450; 12,467; 13,294; 16,317
Formelmasse 1107.89
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number223980010,223980050
ChargennummerA0464605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2024 Catalog Number223980010,223980050
ChargennummerA0462323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number223980010,223980050
ChargennummerA0446136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number223980010,223980050
ChargennummerA0446135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number223980010,223980050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Name des Produkts
Tetrakis(triphenylphosphin)nickel(0), 95 %, Thermo Scientific Chemicals >