Learn More
Tetrakis-(Hydroxymethyl)-Phosphoniumchlorid, ca. 80 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10350444
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrakis-(Hydroxymethyl)-Phosphoniumchlorid, ca. 80 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10350444
Marke: Thermo Scientific Acros 389441000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 124-64-1 | C4H12ClO4P | 190.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
CAS 124-64-1, 7732-18-5
Farbe Grün-gelb oder rosa
Dichte 1.3400g/mL
Siedepunkt 115.0°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H12ClO4P
MDL-Nummer MFCD00031687
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.34
Synonym tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
InChI-Schlüssel AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
IUPAC-Name Tetrakis-(hydroxymethyl)-phosphonium; Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 190.56
PubChem CID 31298
Formelmasse 190.56
Reinheit (%) 80.0 to 85.0%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0394691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer389441000,389448000
ChargennummerA0394322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer389441000,389448000
ChargennummerA0394690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer389441000,389448000
ChargennummerA0412467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Artikelnummer389441000,389448000
ChargennummerA0391402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2020 Artikelnummer389441000,389448000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tetrakis-(Hydroxymethyl)-Phosphoniumchlorid, ca. 80 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >