Learn More
Tetrakis(acetonitril)palladium(II)-Tetrafluorborat, Pd 23.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 230°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
IUPAC-Name | Acetonitril;Palladium(2+);Ditetrafluoroborat |
Formelmasse | 444.22 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Pd 23,5% |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
N19F035 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 039446.03,039446.01 |
W23K016 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | 039446.03,039446.01 |
Y22H025 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 039446.03,039446.01 |
F05K26 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039446.03,039446.01 |
N19F035 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039446.03,039446.01 |