Learn More
Tetrahydrothiopyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322016
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydrothiopyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322016
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11322016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03063.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is a useful 5 c synthon for the synthesis of 3-cyclopentenones. It is a organic sulfide, that has shown to have antioxidant activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein nützlicher 5- -Synthon für die Synthese von 3-Cyclopentenonen. Ist ein organisches Sulfid, das nachweislich Antioxidantienaktivität besitzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1613-51-0
Summenformel C5H10S
Molekulargewicht (g/mol) 102.195
MDL-Nummer MFCD00006662
InChI-Schlüssel YPWFISCTZQNZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene sulfide, tetrahydrothiopyran, tetrahydro-2h-thiopyran, thiacyclohexane, 2h-thiopyran, tetrahydro, penthiophane, tetrahydrothiapyran, tetrahydrothiopyrane, thian, thian-4-yl
PubChem CID 15367
IUPAC-Name Thian
SMILES C1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran
Dichte 0.988
Siedepunkt 140°C to 142°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.506
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 102437
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 102.2
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberL03063.03,L03063.06
Chargennummer10182605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL03063.03,L03063.06
Chargennummer10235038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL03063.03,L03063.06
Chargennummer10194304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL03063.03,L03063.06
Chargennummer10146516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL03063.03,L03063.06
Name des Produkts
Tetrahydrothiopyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >