Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10534974
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 950603-21-1
Summenformel C6H14ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 167.695
MDL-Nummer MFCD09879925
InChI-Schlüssel DREBXEFIPXBLAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethyl amine hydrochloride, thian-4-ylmethanamine hydrochloride, thian-4-ylmethylamine, chloride, 1-thian-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-thian-4-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine hydrochloride
PubChem CID 24229644
IUPAC-Name Thian-4-ylmethanamin;Hydrochlorid
SMILES C1CSCCC1CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 167.7
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™ >