Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10144470
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydrothiopyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10144470
Marke: Thermo Scientific Acros 167980050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrothiopyran-4-one
Namenshinweis 99%
CAS 1072-72-6
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H8OS
MDL-Nummer MFCD00006660
Menge 5 g
Beilstein 17, II, 287
Synonym tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
InChI-Schlüssel OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSCC1
IUPAC-Name Thian-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 116.18
PubChem CID 66173
Formelmasse 116.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number167980050
ChargennummerA0394618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2022 Catalog Number167980050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrothiopyran-4-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrothiopyran-4-on, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >