Learn More
Tetrahydrothiopyran-4-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 164.66 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrothiopyran-4-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur