Learn More
Tetrahydrothiophen1-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
In a comparative study of aromatic fluorodenitration with Potassium fluoride, in several dipolar aprotic solvents, a much faster reaction rate was observed with DMSO or tetramethylene sulfoxide than with the more commonly used Sulfolane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
In einer vergleichenden Studie zur aromatischen Fluorodenitration mit Kaliumfluorid wurde in mehreren dipolar-aprotischen Lösungsmitteln eine viel schnellere Reaktionsrate mit DMSO oder Tetramethylensulfoxid beobachtet als mit dem häufiger verwendeten Sulfolan.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrothiophene 1-oxide |
Dichte | 1.173 |
Siedepunkt | 235°C to 237°C |
Flammpunkt | 112°C (233°F) |
Brechungsindex | 1.52 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 105274 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Formelmasse | 104.17 |
Reinheit (%) | 97% |