Learn More
Tetrahydropyran-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydropyran-2-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 130.14 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydropyran-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur