Learn More
Tetrahydrofuran, Gelpermeationschromatographie (GPC), mit 0.025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10667612
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydrofuran, Gelpermeationschromatographie (GPC), mit 0.025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10667612
2.5 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10667612
Marke: Fisher Chemical T/0709/PB17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
pH 7 bis 8
Schmelzpunkt -108,4 °C
CAS 109-99-9
Farbe Farblos
Siedepunkt 66°C
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00005356
Dampfdruck 200mbar at 20°C
Viskosität 0.55cp at 20°C
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC-Name Oxolan
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formelmasse 72.11g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, Gelpermeationschromatographie (GPC), mit 0.025 % BHT stabilisiert, Fisher Chemical >