Learn More
Tetrahydrofuran, 99 %, mit 250-350 ppm BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378016
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydrofuran, 99 %, mit 250-350 ppm BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378016
1000 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11378016
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13304.AU
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetrahydrofuran wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von Grignard-Reagenzien, pharmazeutischen Steroiden und metallorganischen Reagenzien verwendet. Es wird für HPLC-, Spektrophotometrie- und Umwelttests verwendet. Kommt als Harzlösungsmittel in Flexodruckfarben für die Beschichtungsabscheidung von Kunststoffen für Audio- und Videobänder zum Einsatz. Wird in PVC- und CPVC-Rohrzementen, Polyurethanbeschichtungen und in PVC-Foliengussteilen eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Leicht entzündlich. Oxidiert leicht an der Luft und bildet dabei instabile Peroxide. THF besitzt eine hohe Flüchtigkeit und einen extrem niedrigen Gefrierpunkt. Behälter bis zum Gebrauch dicht verschlossen und versiegelt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108°C
Namenshinweis stabilized with 250 to 350ppm BHT
Dichte 0.889
Siedepunkt 66°C
Menge 1000 mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.407
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, 99 %, mit 250-350 ppm BHT stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >