Learn More
Tetrahydrofuran, 99.85 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10613372
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydrofuran, 99.85 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613372
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Artikelnummer. 10613372
Marke: Thermo Scientific Acros 326971000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9, 128-37-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylenoxid, Furanidin, Tetramethylenoxid, Oxacyclopentan, 1,4-Epoxybutan, Tetrahydrofuran, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.4 °C
Namenshinweis Stabilisiert, Wasser < 50 ppm
Farbe Farblos
Dichte 0.8800 g/ml
Siedepunkt 66.0 °C
Menge 100 ml
Flammpunkt −21 °C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Wasser <50 pm
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich 99.85%
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Relative Dichte 0.88
Viskosität 0.55 mPa.s (20 ° C)
Beilstein 17, 10
Wasser 0.005 % max. (coulometrisch)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Merck Index 15, 9356
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: löslich in Methanol, Ethanol, 2-Propanol, DMF, Methylenchlorid und Aceton
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99.85 %
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2417640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Chargennummer2403119 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Chargennummer2499266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Chargennummer2413357 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
Chargennummer2408067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number326970025,326970010,326971000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, 99.85 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >