Learn More
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ Artikelnummer.: 16821250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Artikelnummer. 16821250
Glasflasche, 4 x 2.5 L, 10 Liter
Click to view available options
Verpackung:
Glasflasche
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Artikelnummer. 16821250
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BB3444X2.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Biosynthese und Anwendungen, die einen niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Hohe Lösungsmittelreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Spezifikation
pH Neutral
Schmelzpunkt -108°C
Farbe Farblos
Dichte 0.89 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 65°C (1013 hPa)
Menge 4 x 2.5 L
Explosionsgrenze 1.5% to 12% (V)
Flammpunkt -21°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie BioSyn™
Dampfdruck 200 hPa (20°C)
UN-Nummer UN2056
Viskosität 0.48 mPa.s (20°C)
Reinheit (%) >99.9%
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™ >