Learn More
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10785764
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10785764
10 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Artikelnummer. 10785764
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC61915EA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 29683-23-6
Summenformel C5H10OS
Molekulargewicht (g/mol) 118.19
MDL-Nummer MFCD02942489
InChI-Schlüssel YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
PubChem CID 576296
IUPAC-Name Thian-4-ol
SMILES OC1CCSCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 118.2
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™ >