Learn More
Tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10046062
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10046062
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10046062
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC29909DA
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 14774-37-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00457804
InChI-Schlüssel YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (Oxan-4-yl)methanol
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™ >