Learn More
Tetrafluoroborsäure,49.5 bis 50.5%, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15650550
Tetrafluoroborsäure,49.5 bis 50.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15650550 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15650550
Marke: Honeywell-Fluka 015441L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
49.5-50.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluoroborsäure
CAS 16872-11-0
Konzentration 49.5 bis 50.5 %
Dichte 1.38 g/ml bei 20 °C
Menge 1 l
Summenformel BF4H
Strukturformel HBF4
MDL-Nummer MFCD00011345
UN-Nummer 1775
Synonym Fluorborsäure, Tetrafluoroborsäure, Hydrogentetrafluoroborat, Borofluorsäure, Hydrofluoroborsäure, Borat1-, Tetrafluoro-, Hydrogen, Hydron Tetrafluoroborat, Hydrogentetrafluoroborat 1-, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
InChI-Schlüssel ODGCEQLVLXJUCC-UHFFFAOYSA-O
SMILES [H+].[B-](F)(F)(F)F
IUPAC-Name Hydron;Tetrafluoroborat
Molekulargewicht (g/mol) 87.812
PubChem CID 28118
ChEBI CHEBI:38902
Formelmasse 87.81 mol
Name des Produkts
Tetrafluoroborsäure,49.5 bis 50.5%, Honeywell Fluka™ >