Learn More
Tetrafluoroborsäure, ca. 50 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368915
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
CAS: 16872-11-0
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrafluoroborsäure wird in Verbindung mit verschiedenen Reinigungsmethoden und zur Behandlung der Oberfläche von Substraten verwendet. Es wird auch als Tracer in der Nuklearmedizin verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, Oxidationsmitteln und Säuren.
Chemische Identifikatoren
CAS 16872-11-0
MDL-Nummer MFCD00011345
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluoroboric acid
Siedepunkt 130 °C (Zersetzung)
Konzentration ≈50% w/w wässrige Lösung
Dichte 1,4
Geruch Stechend
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 87.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈50% w/w wässrige Lösung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: fluoroboric acid, boric acid
Name des Produkts
Tetrafluoroborsäure, ca. 50 % w/w aq., Thermo Scientific Chemicals >