Learn More
Tetrafluoroborsäure, flüssig, 48 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347147
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrafluoroborsäure, flüssig, 48 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347147
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
4 x 500 g
Packungsgröße:
2000 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11347147
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011484.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 16872-11-0
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and treat the surface of substrates. It is used as radiotracers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 16872-11-0
MDL-Nummer MFCD00011345
Synonym fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrafluoroboric Acid
Siedepunkt 130 °C (Zersetzung)
Dichte 1,4
Menge 500 g
Physikalische Form Flüssig
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 87.81
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP07L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Artikelnummer011484.36,011484.57,011484.18
ChargennummerM13L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Artikelnummer011484.36,011484.57,011484.18
ChargennummerY12K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Artikelnummer011484.36,011484.57,011484.18
ChargennummerU14K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Artikelnummer011484.36,011484.57,011484.18
ChargennummerR03K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Artikelnummer011484.36,011484.57,011484.18
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrafluoroboric acid, 48% min w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Fluoroboric acid
Name des Produkts
Tetrafluoroborsäure, flüssig, 48 % min., Thermo Scientific Chemicals >