Learn More
Tetraethoxysilan, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343768
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetraethoxysilan, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407803
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11343768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040251.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.329 g/mol
Tetraethoxysilane is the main precursor material for the synthesis of zeolites and silicon dioxide, which is used in semiconductor industry. It is widely used as cross linking agents in silicon polymers and in aerogel preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-10-4
Summenformel C8H20O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 208.329
MDL-Nummer MFCD00009062
InChI-Schlüssel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC-Name Tetraethylsilikat
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 168°C
Chemischer Name oder Material Tetraethoxysilane
Schmelzpunkt °C to 85°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Beilstein 1422225
Flammpunkt 46°C (116°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and 2-propanol.
Formelmasse 208.33
Brechungsindex 1.382
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.934 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetraethoxysilane
Name des Produkts
Tetraethoxysilan, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >