Learn More
Tetracyclin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15424259
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetracyclin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424259
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 15424259
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61714.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kann Apoptose in Osteoklasten induzieren
Tetracycline is used for treatment of chronic inflammatory cells. Tetracycline derivatives induce apoptosis in osteoclasts, Jurkat T lymphocyte cells and in cultured monocytes and macrophages. It is a compound that has been shown to induce apoptosis in various cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetracyclin wird zur Behandlung chronisch entzündlicher Zellen verwendet. Tetracyclinderivate induzieren Apoptose in Osteoklasten, Jurkat T-Lymphozytenzellen und in kultivierten Monozyten und Makrophagen. Es handelt sich um eine Verbindung, die nachweislich Apoptose in verschiedenen Zellen induziert.
Löslichkeit
Beschränkte Wasserlöslichkeit. Löslich in 1 M HCl unter Erwärmung.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-54-8
Summenformel C22H24N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 444.44
MDL-Nummer MFCD00151232
InChI-Schlüssel JYHCQVWYCGHXGP-BPPSBWQWSA-N
PubChem CID 54675776
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)C4=C(O)C=CC=C4[C@@]3(C)O)C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracycline
Typ Tetracycline
Physikalische Form Kristallpulver
Schmelzpunkt 172°C to 174°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
Beilstein 2230417
Merck Index 14,9196
Löslichkeitsinformationen Limited solubility in water; Soluble in 1M HCl with heating.
IUPAC-Name (4S,4aS,5aS,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,6,10,11,12a-pentahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-Carboxamid
Formelmasse 444.43
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR14L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ61714.06,J61714.14,J61714.22
ChargennummerP18L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog NumberJ61714.06,J61714.14,J61714.22
ChargennummerN05L023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberJ61714.06,J61714.14,J61714.22
ChargennummerW12K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog NumberJ61714.06,J61714.14,J61714.22
ChargennummerS28K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog NumberJ61714.06,J61714.14,J61714.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetracycline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetracycline
Name des Produkts
Tetracyclin, Thermo Scientific Chemicals >