Learn More
Tetracosanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10095673
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetracosanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10095673 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10095673
Marke: Thermo Scientific Acros 258151000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 506-51-4 | C24H50O | 354.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-51-4
Summenformel C24H50O
Molekulargewicht (g/mol) 354.66
MDL-Nummer MFCD00042662
InChI-Schlüssel TYWMIZZBOVGFOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetracosanol, tetracosanol, lignoceryl alcohol, lignocerol, n-tetracosanol, tetracosyl alcohol, lignoceric alcohol, unii-2n0pi37ioc, n-tetracosanol-1, 2n0pi37ioc
PubChem CID 10472
ChEBI CHEBI:77413
IUPAC-Name Tetracosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracosanol
Schmelzpunkt 75°C to 77°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 218°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)23OH
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in hydrocarbons,alcohols,ether,ketones,,specially when hot
Formelmasse 354.65
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Glänzende Flocken oder flauschiges Pulver
Name des Produkts
Tetracosanol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >