Learn More
WTW™ TetraCon™ 925 4 Elektroden-Leitfähigkeitsmesszelle
Mit der einfachen Handhabung und robusten Bauweise sind diese Elektrodenleitfähigkeitszellen bewährte 2 und 4 Elektrodentechnologie. Das Modell mit vier Elektrodenmesszellen TetraCon™925 ist für mittlere und hohe Leitfähigkeit ausgelegt.
Marke: WTW™ 301710
583.58 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Graphitmesszelle mit vier Elektroden, 1.5 festes Kabel
- Die IDS Leitfähigkeitsmesszellen – Messungen von reinem Wasser bis hin zu konzentrierten Lösungen mit bewährter Zwei- und Vier-Elektroden-Technologie
- Einfachste Handhabung, robustes Design
- Breites Einsatzgebiet – von reinem Wasser bis zu hochkonzentrierten Lösungen
- Das TetraCon™925 Modell mit vier Messzellen ist für mittlere und hohe Leitfähigkeit ausgelegt
Spezifikation
4 Elektroden, Graphit | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm |
1,5 m | |
15,3 mm |